Learn More
Veolia Water Systems™ VORRATSBEHAELTER 35L 35L
Artikelnummer. 11984877
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11984877 35 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11984877 Lieferant Veolia Water Systems™ Lieferanten-Nr. LA620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.50 €
    1465.79 € / 1 Stück
    Sparen 1169.71 €
    44% Rabatt