Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse
Artikelnummer. 11513740
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
22 ml
40 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Braun
Clear, Durchsichtig
Durchsichtig
Klar
Weiß
Weiß, Durchsichtig
Weiß, Transparent
Menge:
100
100 Fläschchen
100 Kapseln
100 Septen
200
200 (Fläschchen und Kappen sind separat erhältlich)
200 Fläschchen
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Verschlussgröße:
13-425
15-425
15 mm
18-400
18 mm
20 mm
20 – 400
24-400
24 mm
8-425
Product Code. 11513740
Brand: Thermo Scientific™ 8SV
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht autoklavierbar
Fläschchen und Verschlüsse können zur Lagerung einzelner Proben oder als unmontierte Komfort-Kits bestellt werden.
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
  • Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
  • Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 15-425 Fläschchen mit Schraubgewinde, 8 ml
Innendurchmesser (metrisch) 17 mm
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 8 ml
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 8 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge 200
Typ Fläschchen mit 15-425-Schraubgewinde
Marking Spot Nein
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.