Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Autosamplerfläschchen für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse
Artikelnummer. 12670356| Artikelnummer. | Farbe | Verschlussgröße | Menge | Volumen (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12670356 | Weiß | 24 mm | 100 | - | - |
| 12488676 | Clear, Durchsichtig | 8-425 | 100 Fläschchen | 2 ml | 100 Stück |
| 11971583 | Durchsichtig | - | 100 | 4 ml | 100 Stück |
| 11905627 | Durchsichtig | - | 200 | 8 ml | 200 Stück |
| 12005097 | Durchsichtig | - | 200 | 12 ml | - |
| 11508250 | Durchsichtig | - | 200 | 16 ml | 200 Stück |
| 12438686 | Durchsichtig | - | 200 (Fläschchen und Kappen sind separat erhältlich) | 22 ml | - |
| 12201182 | Durchsichtig | - | 100 | 40 ml | 100 Stück |
| 11528250 | Bernsteinfarben | - | 100 | 4 ml | 100 Stück |
| 13141673 | Bernsteinfarben | - | 200 | 8 ml | 200 Stück |
| 12498676 | Bernsteinfarben | - | 200 | 12 ml | 200 Stück |
| 11518250 | Bernsteinfarben | - | 200 | 16 ml | 200 Stück |
| 12458686 | Bernsteinfarben | - | 100 | 40 ml | 100 Stück |
| 11995617 | Weiß | 15 mm | 100 | - | 100 Stück |
| 11548250 | Weiß | 18 mm | 100 | 16 ml | 100 Stück |
| 12438636 | Weiß | 20 mm | 100 Kapseln | - | - |
| 12478676 | Weiß, Transparent | - | 100 | - | 100 Stück |
| 12418676 | Weiß, Transparent | 13-425 | 100 Septen | - | 100 Stück |
| 12428676 | Weiß, Transparent | 15-425 | 100 Septen | - | 100 Stück |
| 12438676 | Weiß, Durchsichtig | 18-400 | 100 Septen | - | 100 Stück |
| 12448676 | Weiß, Transparent | - | 100 | - | - |
| 12458676 | Weiß, Transparent | - | 100 | - | 100 Stück |
| 12468676 | Weiß, Transparent | - | 100 | - | 100 Stück |
| 11593740 | Braun | 24-400 | 100 Fläschchen | 40 ml | 100 Stück |
| 11553740 | Braun | 18-400 | 200 Fläschchen | 16 ml | 200 Stück |
| 11533740 | Bernsteinfarben | 15-425 | 200 Fläschchen | 12 ml | 200 Stück |
| 11523740 | Braun | 15-425 | 200 Fläschchen | 8 ml | - |
| 10445082 | Weiß | 24 mm | 100 | - | 100 Stück |
| 10001802 | Weiß | 20 mm | 100 Kapseln | - | 100 Stück |
| 10462202 | Weiß | 18 mm | 100 | - | 100 Stück |
| 10356592 | Weiß | 15 mm | 100 | - | 100 Stück |
| 11583740 | Klar | 20 – 400 | 100 Fläschchen | 40 ml | - |
| 11563740 | Klar | - | 200 | 22 ml | 200 Stück |
| 11543740 | Klar | - | 200 | 16 ml | 200 Stück |
| 11513740 | Klar | - | 200 | 8 ml | 200 Stück |
| 10296774 | Klar | - | 200 | 12 ml | 200 Stück |
| 13121673 | Bernsteinfarben | - | 100 | 2 ml | 100 Stück |
Artikelnummer. 12670356
Marke: Thermo Scientific™ B781524
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
- Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
- PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
- Nicht autoklavierbar
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
- Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
- Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Beschreibung | 24-400-Schraubverschluss |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyethylen-Schaumstoff, PTFE, Polypropylen |
| Septum | PTFE/PE-Schaumstoffeinlage |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss mit Septum |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,3 mm |
| Verschlussgröße | 24 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.