Learn More
Thermo Scientific™ Store Bild- und Datenbankmanagement-Software, Standard-Version
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Store™ Informatik-Software können Sie Daten automatisch speichern und verwalten und so einen schnellen, hoch skalierbaren, globalen Zugriff auf alle HCS-Daten ermöglichen.
Die Thermo Scientific™ Store™ Bild- und Datenbankmanagement-Software ist eine SQL Server oder Oracle™ Datenbank zum Speichern und Verwalten der Bilder und Daten, die automatisch von einem HCS-Gerät übertragen oder aus einer anderen Bildgebungsquelle importiert werden. Sie ermöglicht einen schnellen, hoch skalierbaren, globalen Zugriff auf Daten und Bilder. Verwenden Sie die Store Bild- und Datenbankmanagement-Software nachdem Sie Daten und Bilder gesammelt haben.
Leistungsmerkmale:
Leistungsmerkmale:
- Automatische Übertragung von Bildern und Daten – Die zentralisierte Datenspeicherung ermöglicht Daten- und Bildzugriff von mehreren Standorten aus
- Zugänglich und verknüpft – Daten sind nahtlos mit dem zugehörigen Bild verknüpft
- Visualisieren – Bilder und Daten miteinander verknüpft anzeigen und Bilder einfach vergleichen
- Export – Integrierte Exportformate für Software wie Spotfire™, Excel™ und Genedata Screener™ Programme
- HCS Connect – Vollständig offene Standard-API für Webdienste, die programmatischen Zugriff auf alle Daten und Bilder bietet, die von der Store Software verwaltet werden
- HCS Gateway – Benutzer können dann von einem einzigen, offenen Standard-Repository mit Bildern und Daten unabhängig von der Quelle profitieren
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Store Informatik-Software Standard Version |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ArrayScan HCA-Lesegeräte (High-Content-Analyse), CellInsight CX5 HCS-Plattform (High Content Screening) |
| Software | Bildverwaltung, Datenbankverwaltung |
| Lizenz | Standard |
| Menge | je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.