Learn More
Thermo Scientific™ Bild- und Datenbankverwaltungssoftware zum Speichern, akademische Version
Artikelnummer. 17149625 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
17149625 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17149625 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. S0100015A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatisches Speichern und Verwalten von Daten für schnellen, hoch skalierbaren, globalen Zugriff auf alle HCS-Daten.
Mit der Thermo Scientific™ Store™ Informatik-Software können Sie Daten automatisch speichern und verwalten und so einen schnellen, hoch skalierbaren, globalen Zugriff auf alle HCS-Daten ermöglichen.
Die Thermo Scientific™ Store™ Software ist eine SQL Server oder Oracle™ Datenbank zum Speichern und Verwalten der automatisch von einem HCS-Gerät übertragenen Daten. Emöglicht einen schnellen, hoch skalierbaren, globalen Zugriff auf alle HCS-Daten. Verwenden Sie die Store Software, nachdem Sie Daten und Bilder mit der Thermo Scientific™ vHCS Discovery Toolbox gesammelt haben.
Leistungsmerkmale:
  • Automatische Übertragung von Bildern und Daten – Die zentralisierte Datenspeicherung ermöglicht Daten- und Bildzugriff von mehreren Standorten aus
  • Zugänglich und verknüpft – Daten sind nahtlos mit dem zugehörigen Bild verknüpft
  • Visualisieren – Bilder und Daten miteinander verknüpft anzeigen und Bilder einfach vergleichen
  • Export – Integrierte Exportformate für Software wie z. B. Spotfire™, Excel™ und GeneData Screener™ Programme
  • HCS Connect – Vollständig offene Standard-API für Webdienste, die programmatischen Zugriff auf alle Daten und Bilder bietet, die von der Store Software verwaltet werden
  • HCS Gateway – Benutzer können dann von einem einzigen, offenen Standard-Repository mit Bildern und Daten unabhängig von der Quelle profitieren
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ HCi Geräteinformatik-Hardware; Thermo Scientific™ vHCS Discovery Toolbox Erfassungs- und Analyse-Software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Thermo Scientific Informatiksoftware zum Speichern, Akademische Version
Zur Verwendung mit (Geräte) ArrayScan HCA-Lesegeräte (High-Content-Analyse), CellInsight CX5 HCS-Plattform (High Content Screening)
Software Bildverwaltung, Datenbankverwaltung
Lizenz Hochschuleinrichtung