Learn More
Epredia™ STP 120 Gewebeeinbettautomat mit Abschleuderfunktion
Artikelnummer. 12943705 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Inklusive Belüftungssystem, 2 Paraffinbädern und 1 Aufbereitungskorb
Umfasst Belüftungssystem, 3 Paraffinbäder und 2 Aufbereitungskörbe
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
12943705 Umfasst Belüftungssystem, 3 Paraffinbäder und 2 Aufbereitungskörbe 1 Stück
11340710 Inklusive Belüftungssystem, 2 Paraffinbädern und 1 Aufbereitungskorb -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12943705 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 813160
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verarbeiten Sie biologische Proben von der chemischen Fixierung bis hin zur Paraffin-Infiltration mit dem Epredia™ STP 120 Gewebeeinbettautomaten mit Abschleuderfunktion.
  • Sofortstart oder verzögerter Start einstellbar
  • Programmierbare Rotationsgeschwindigkeit von entweder 60 oder 70 U/min; Rotation kann auch auf AUS programmiert werden
  • Programmierbare Eintauchzeit für die einzelnen Stationen (von 1 Minute bis zu 99 Stunden: 59 Minuten)
  • Korbkapazität von 120 oder 240 Kassetten
  • Batterie-Notversorgungssystem bei Stromausfall
Leistungsverhalten:
  • Die Deckel für Reagenzgefäße und ein Entlüftungssystem mit Aktivkohlefilter verringern den Austritt entstehender Dämpfe.
  • Speichermöglichkeit für bis zu 10 verschiedene Verarbeitungsprogramme
  • Zur Verbesserung der Einbettqualität drehen sich die Kassettenkörbe innerhalb der Reagenzgefäße abwechselnd gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn.
  • Reagenzverschleppung wird durch das sanfte Zentrifugieren des Korbs über dem Reagenzgefäß reduziert.
  • Jedes Reagenzgefäß fasst  1,8l des Reagenzes
  • Technische Daten:
  • Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Durchmesser: 85 cm (33,5 in.)
  • Höhe: 50 cmÖffnung bis 70 cm (19,6 in. Öffnung bis 27,5 in.)
  • Gewicht: 154 lb. (70 kg)
  • Im Lieferumfang enthalten:
  • Grundgerät
  • Bedienungsanleitung
  • Zehn Reagenzgefäße und zwei Paraffinbäder für Betrieb mit einem Korb (insgesamt 120 Kassetten) oder neun Reagenzgefäße und drei Paraffinbäder für Betrieb mit zwei Körben (insgesamt 240 Kassetten)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Fassungsvermögen Korb 120 oder 240 Kassetten
    Reagenzkapazität 1,8 L
    Enthält Umfasst Belüftungssystem, 3 Paraffinbäder und 2 Aufbereitungskörbe
    Durchmesser (angloamerikanisch) 33,5 in.
    Durchmesser (metrisch) 85 cm
    Höhe (angloamerikanisch) 19,6 bis 27,5 in.
    Höhe (metrisch) 50 bis 70 cm
    Gewicht (angloamerikanisch) 154 lb.
    Gewicht (metrisch) 70 kg
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 100/240 V
    Mehr anzeigen Mostra meno risultati
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.