Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Adapter
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Verbindungstyp:
Buchse
Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gerade Glasolive
- In verschiedenen Verbindungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gerader Adapter |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |
| Verbindungstyp | Konus |