Learn More
Gosselin™ Straight Assembled Sterile Container with Red screw Cap
Artikelnummer. 15418794
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
60 mL
180 mL
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15418794 60 mL 100 Stück
15408794 40 mL 150 Stück
15428794 180 mL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418794 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. BTP35C002_CE_IVD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polypropylene assembled straight container with screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 60 mL
Verschlussfarbe Rot
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Innenlippe
Farbe Klar