Learn More
Caframo™ Rührer mit geraden Rührschaufeln
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12947116
Change view
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1.25 Zoll
Durchmesser (metrisch):
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12947116 1.25 Zoll 32 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12947116
Marke: Caframo™ A231
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geraden Blattrührer Modell A131 und A231 sind für die Verwendung mit Caframo Rührwerken geeignet
  • Rührblatt und Welle aus Edelstahl 316L
  • Zum Mischen mit hoher Scherwirkung und mäßigem Vortexen
  • Zum Vortexen von 5 Gallonen Wasser bei 1.200 U/min (nur A131)
  • Länge der Welle: 400 mm (16 in.)
  • Anwendungen: Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster.
Bestellinformation
Stablänge 16 in. (400 mm), Durchmesser 5/16 in. (8 mm).
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3125 in.
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Caframo™ Rührwerk
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 400 mm
Modell A231.
Form Gerade
Typ Propeller
Gewicht (metrisch) 120 g
Material Elektropolierter Edelstahl (316L)
Gewicht (angloamerikanisch) 0,3 lb.