Learn More
Gosselin™ Gerader Behälter, mit Klappdeckel
Beschreibung
- Bruchfeste Konstruktion aus Polypropylen
- Leicht
- Autostabiler Klappverschluss
- Transparent oder blau
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 35 mL |
| Verschlusstyp | Klappverschluss |
| Anzahl pro Karton | 950/Karton |