Learn More
Gosselin™ Gerader Behälter aus PP
Artikelnummer. 12387547
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
Packungsgröße:
162 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12387547 200 mL 162 Stück
1 options
Artikelnummer. 12387547
Marke: Gosselin™ TP20002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Transparenter, bruchsicherer Behälter aus Polypropylen. Der Gosselin™ gerade Behälter aus PP ist geradwandig und verfügt über einen Schraubverschluss.
  • Behälter mit geraden Seitenwänden
  • Bruchsichere Konstruktion aus Polypropylen
  • Durchscheinend
  • Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade, zylindrisch
Kapazität (metrisch) 200 mL
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Rot
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Enthält LDPE-Schraubverschluss, rot
Anzahl pro Karton 162/Karton
Anzahl pro Packung 162/Packung