Learn More
Gosselin™ Gerader Behälter mit rotem Schraubverschluss
Artikelnummer. 12377547
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
140 mL
Packungsgröße:
270 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12377547 140 mL 270 Stück
1 options
Artikelnummer. 12377547
Marke: Gosselin™ TP14005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gerader Weithalsbbehälter mit rotem Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Kapazität (metrisch) 140 mL
Verschlussfarbe Rot
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Höhe (metrisch) 70 mm