missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ ANAT.PINZETTE GLATTES MAUL 180MM

Artikelnummer. 15252868
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
185 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
15252868 185 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15252868 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD231R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ gerade Pinzetten sind aus Edelstahl gefertigt und nach hohen Standards für chirurgische Instrumente hergestellt.

  • Edelstahl-Ausführung
  • Hergestellt nach Standards für chirurgische Instrumente

Spezifikation

Länge (metrisch) 185 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Präparationen
Typ Pinzette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.