Learn More
Bohlender™ Gerade PFA-Schlauchanschlüsse mit Dichtlippe, O-Ring aus FPM und PSS-Mutter
Beschreibung
- GL 14 und GL 18 Schlauchverbindungsstücke aus PFA
- GL 25 und GL 32 Schlauchverbindungsstücke aus PTFE
- Mit elastischer Dichtlippe, FPM-O-Ring und PPS-Mutter
- Lieferbar als gerades oder gebogenes Modell
- Universelle chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen mit bis zu +200 °C
- Fließendes Produkt ist nur mit PFA oder PTFE in Kontakt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Material | Elastisch |
| Gesamtlänge (metrisch) | 51 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss von elastischen Schläuchen an Geräte mit GL-Gewinde |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Gewindegröße | GL 18 |
| Form | Gerade |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Mehr anzeigen |