Learn More
Bohlender™ Gerader Schlauchverbinder aus PTFE
Beschreibung
- Y-förmiges PTFE-Anschlussstück
- Drei Verbindungsstücke für elastische Schläuche (z. B. aus Viton, Tygon, Silikon)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 60 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Schlauchgröße | 6 x 11 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) |
| Farbe | Schwarz |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |