Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige Gefäße mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16114577 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16114577 950 ml 24 Stück
16194567 30 ml 72 Stück
16104577 60 ml 48 Stück
16134577 240 ml 36 Stück
16184567 480 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16114577
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ gerade gebogene Gefäße mit weißen Polypropylen-Kappen eignen sich ideal für große Feststoffproben und ermöglichen die vollständige Entfernung des Inhalts.
  • Durchscheinend und langlebig
  • Optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
  • Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 116 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 113 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 100 mm
Material Polypropylen
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 120-400
Klarheit Durchscheinend
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 97 mm
Produkttyp Einmachglas mit geraden Seiten
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 120 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 114 mm
Verschlusstyp Kappe