Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe und Etikett
Artikelnummer. 15498804
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
60 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
700 Stück
Artikelnummer. 15498804
Marke: Gosselin™ TP30C021
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 40 mL
Verschlussfarbe Blau
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Durchsichtig, Blau
Enthält Weißes Etikett
Beschriftung Weißes Etikett
Anzahl pro Karton 1000/Karton
Anzahl pro Packung 100/Beutel