Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit grüner Kappe, steril
Artikelnummer. 15448804
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15448804 40 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15448804 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. TP30C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 €
    120.54 € / 1000 Stück
    Sparen 95.46 €
    44% Rabatt
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gerader Corning™ Gosselin™ Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen sowie steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 40 mL
Verschlussfarbe Grün
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Klar
Beschriftung Ohne Beschriftung
Menge 100/Bag, 1000/Cs.