Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit roter Kappe
Artikelnummer. 15438824
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
180 mL
Packungsgröße:
200 Stück
600 Stück
Artikelnummer. 15438824
Marke: Gosselin™ TP35C052
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 60 mL
Verschlussfarbe Rot
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Klar
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton 600/Karton
Anzahl pro Packung 30/Tablett