Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit roter Kappe
Artikelnummer. 15488844
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
180 mL
Packungsgröße:
200 Stück
600 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15488844 180 mL 200 Stück
15438824 60 mL 600 Stück
2 options
Artikelnummer. 15488844
Marke: Gosselin™ TP53C042
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 180 mL
Verschlussfarbe Rot
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Klar
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton 200/Karton
Anzahl pro Packung 1/Beutel