Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit roter Kappe und Etikett
Artikelnummer. 15468834
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
264 Stück
380 Stück
700 Stück
Artikelnummer. 15468834
Marke: Gosselin™ TP52C032
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 125 mL
Verschlussfarbe Rot
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Klar
Enthält Weißes Etikett
Beschriftung Weißes Etikett
Anzahl pro Karton 380/Karton
Anzahl pro Packung 380/Packung