Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inconel Tiegel mit gerader Wandfläche
Artikelnummer. 15461437
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10mL
15mL
20mL
25mL
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
Außen: 101mm
Außen: 127mm
Außen: 21mm
Außen: 27mm
Außen: 33mm
Außen: 45mm
Außen: 46mm
Außen: 47mm
Außen: 51mm
Außen: 59mm
Außen: 82mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15461437
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036102.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gerade Wand
Material Inconel
Kapazität (metrisch) 250 ml
Außendurchmesser (metrisch) Außen: 82mm
Product Type Inconel Tiegel