Learn More
Phenomenex™ Strata™ C18-T Silizium-basierte SPE-Röhre
Artikelnummer. 31748349 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
10 g
Volumen (metrisch):
1 mL
3 mL
6 mL
12 mL
60 mL
Packungsgröße:
100 Stück
16 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) Packungsgröße
31748349 1 g 12 mL 20 Stück
31741599 100 mg 1 mL 100 Stück
31747957 200 mg 3 mL 50 Stück
31745417 500 mg 3 mL 50 Stück
31742506 500 mg 6 mL 30 Stück
31744876 1 g 6 mL 30 Stück
31743834 10 g 60 mL 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31748349 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. 8BS004JDGT
Sparen Sie bis zu 50 % bei Phenomenex
Verwenden Sie den Aktionscode 27955
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Strata-SPE-Produkte werden hergestellt, um optimaler Qualität, Reproduzierbarkeit und Leistung zu bieten. Mit über 20 Jahren Erfahrung liefern Strata-SPE-Produkte saubere Extrakte und hohe Rückgewinnungen für eine Vielzahl von Zielanalyten in verschiedenen Stichprobenmatrizen.
  • Verfügbare Retentionsmechanismen umfassen Umkehrphase, Ionenaustausch, Normalphase und Mischmodus
  • 24 Phasen und es läuft weiter
  • Sauberere Extrakte und reproduzierbare Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettgewicht 1 g
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuumkrümmer oder automatisierte SPE-Geräte
Partikelgröße 55 μm
Sorbens C18-T
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 12 mL