Learn More
Cerillo™ Stratus Plate Reader
Artikelnummer. 17301829
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Wellenlängenbereich:
496 nm
600 nm
650 nm
Benutzerdefiniert
Verpackung:
1 jeweils
4/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellenlängenbereich Verpackung unitSize
17301829 Benutzerdefiniert 1 jeweils 1 Stück
17361819 496 nm 1 jeweils 1 Stück
17321819 496 nm 4/Packung 1 Stück
17371819 600 nm 1 jeweils 1 Stück
17331819 600 nm 4/Packung 1 Stück
17381819 650 nm 1 jeweils 1 Stück
17341819 650 nm 4/Packung 1 Stück
17351819 Benutzerdefiniert 4/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17301829 Lieferant Cerillo™ Lieferanten-Nr. R2CUST
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
The Stratus is small enough to fit in the palm of your hand and allows for measurements in small spaces or restrictive environments, like anaerobic or microaerophilic chambers and incubators. Its uniquely simple interface and data storage allow it to be placed anywhere, with or without a computer.
The Stratus plate reader has new and improved capabilities to optimize flexibility for sample data collection in multiple standard plate formats to serve the wide-ranging needs of scientific researchers. The maximum allowable shaking speed is determined by the shaking radius of the shaking platform used, as well as the method of adapter attachment.
  • Available in standard 600 nm, 496 nm, 650 nm, or customized wavelength
  • Fits standard height 6-, 12-, 24-, and 96-well plates
  • Small footprint and stackable
  • No moving parts; minimal maintenance
  • Functional in a broad range of environments
  • Data is stored on a microSD card, no need for direct connection to a computer
  • Can be powered by a wall outlet, external battery pack, or computer
Spezifikation
Detektortyp Digital Photosensor
Abmessungen (L x B x H) 14.4 x 13.0 x 6.8 cm
Inkubatortemperatur 50°C
Lichtquelle Monochromatic Solid-State LEDs
Messgeschwindigkeit 45 sec.
Plattentyp 6, 12, 24, and 96-well Plates
Produktlinie Stratus
Reading Options Kinetic
Software Type PC-Software
Wellenlängenauswahl Single Wavelength
Extinktionsbereich 0 to 3 OD
Genauigkeit <1% and 0.015 OD (0.000 to 2.000 OD)
Zertifizierung/Konformität CE
CO2-Konzentrationsbereich 0 to 25%
Elektrische Anforderungen 500 mA USB Supply
Zur Verwendung mit (Anwendung) Absorbance based kinetic assays
Enthält microSD card, power adapter, USB cable
Linearität <1% (0.000 to 2.000 OD)
O2-Konzentrationsbereich 0 to 21%
Verpackung 1 jeweils
Präzision <1% and 0.006 OD (0.000 to 2.000 OD)
Auflösung 0.005 OD
Spannung 5 V
Gewährleistung 2 Years
Wellenlängenbereich Benutzerdefiniert