Learn More
Thermo Scientific™ Streulichtstandards
Artikelnummer. 11863764 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Streulichtprüfstandard, KCl;
Streulichtprüfstandard, NaI
Wavelength Range:
190 bis 210 nm
250 bis 270 nm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Wavelength Range Packungsgröße
11863764 Streulichtprüfstandard, NaI 250 bis 270 nm 1 Stück
11873764 Streulichtprüfstandard, KCl; 190 bis 210 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11863764 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9423UV95500E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 €
    1619.89 € / 1 Stück
    Sparen 155.11 €
    8% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific™ NIST™-rückführbaren Kalibrierstandards überprüfen die Streulichtspezifikation des Spektrophotometers.
Jeder Thermo Scientific Streulicht-Kalibrierstandard stoppt die Lichtübertragung unter einer bestimmten Wellenlänge. Unter dieser Grenze kann jeder gemessene Wert dem Streulicht eines Gerätes zugeordnet werden. Ein gemessener Streulichtwert, der die Gerätespezifikationen nicht erfüllt, kann auf ein Problem mit der Gerätelampe hinweisen und zu Analysefehlern führen.
Die folgenden Kalibrierstandards sind für Streulichtmessungen erhältlich:
  • Kaliumchlorid, Cut-Off bei 200 nm
  • Natriumiodid, Cut-Off bei 260 nm
  • Natriumnitrit, Cut-Off bei 390 nm
Streulicht-Kalibrierstandards werden in permanent versiegelten Quarzküvetten geliefert. Mit jedem Streulichtstandard wird ein Wasser Blank geliefert, das jedem spezifischen Streulichtstandard entspricht, um leere Messwerte durchzuführen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung NIST-konform
Typ Streulichtprüfstandard, NaI
Wavelength Range 250 bis 270 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Evolution 60S, 201, 220, 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S
Enthält Nullstandard und 10 g/l NaI-Standard