Learn More
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau
Artikelnummer. p-7231997 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17206551 Groß 1 Stück
17216551 Extragroß 1 Stück
17226551 Größe 2X 1 Stück
17236551 Größe 3X 1 Stück
17246551 4X bis L 1 Stück
17256551 Größe 5X 1 Stück
17266551 Größe 6X 1 Stück
17276541 Extraklein 1 Stück
17286541 Klein 1 Stück
17296541 Mittel 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 17206551
Marke: Uvex™ 8930911
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
  • Leichte Softshell-Jacke uvex perfect
  • Farbe: schwarz/blau
  • Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan innen: 100 % Polyester, Gewebe
  • Atmungsaktives, wasser- und windabweisendes Material, abnehmbare Ärmel, Stehkragen, reflektierendes uvex Logo
  • Reflexpaspel
  • Größen: S – XXXL
  • Pflegeanleitung: Waschgang 30 °C, nicht chloren und im Trockner trocknen, bügeln 1 Punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Groß
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Blau
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp General Purpose Jacket
Dicke 260 g/m²