Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ Kassette
Artikelnummer. 17265794 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17265794 1 x 1 ml 1 Stück
17275794 1 x 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17265794 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 25023001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Strep-Tactin™ 4Flow™ Kassette ist eine HPLC/FPLC-Kassette zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Die Kartuschen enthalten 4 % Agarose, die mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ XT gekoppelt ist, und eignen sich zur Reinigung von Strep-™ tag II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine mit HPLC/FPLC-Geräten wie Äkta™ Systeme (Cytiva ).
  • Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, der ausgezeichneten Druckstabilität und der herausragenden Zielreinheit (> Aufgrund seiner hohen Bindungsaffinität von 95 % wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine mit geringer Häufigkeit oder schwer zu analysierende Proteine.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus Strep-™ Tactin XT 4Flow™ ermöglicht die Anwendung von Denaturierungsmitteln wie Harnstoff. 
Spezifikation
Support-Typ 4 % Agarose, vernetzt
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Menge 1 x 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC/FPLC
Ziel Twin-Strep-Tag™ und Strep-tag™ II
Typ Hochleistungs-Chromatographie-Kartusche
Format Vorverpackte Kassette
Nur für Forschungszwecke.