Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ Kassette
Strep-Tactin™ 4Flow™ Kassette ist eine HPLC/FPLC-Kassette zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
105.00 € - 276.00 €
Spezifikation
Support-Typ | 4 % Agarose, vernetzt |
---|---|
Partikelgröße | 50 bis 150 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC/FPLC |
Ziel | Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II |
Typ | Hohe Kapazität |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17265794
|
IBA Lifesciences
2-5023-001 |
1 x 1 ml |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17275794
|
IBA Lifesciences
2-5024-001 |
1 x 5 ml |
276.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ Kassetten enthalten eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen mit HPLC/FPLC-Geräten wie z. B. Äkta™ Systemen (Cytiva) eignet.
- Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (> 95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
- Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
- Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
Spezifikation
4 % Agarose, vernetzt | |
HPLC/FPLC | |
Hohe Kapazität |
50 bis 150 μm | |
Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II | |
Vorverpackte Kassette |
Nur für Forschungszwecke.