Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ MacroPrep™ Harz
Artikelnummer. 12826516 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
20 mL
Packungsgröße:
20 Milliliter
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
12826516 20 mL 20 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12826516
Marke: IBA Lifesciences 21505010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Strep-Tactin™ MacroPrep™ Harz ist eine 50%ige Suspension zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
  • Strep-Tactin™ MacroPrep™ besteht aus Polymethacrylat, einem synthetischen Material in Verbindung mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ und ist zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen geeignet.
  • Im Gegensatz zu Agarose-Harzen werden pflanzliche Zellkomponenten wie Chlorophyll nicht unspezifisch durch dieses Harz gebunden, was Strep-Tactin™ MacroPrep™ zur günstigen Alternative macht.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %ige Suspension erforderlich.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Strep-Tag™II- oder Twin-Strep-Tag™ Fusionproteinen
Form 50 %ige Suspension
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen Mehr als 300 nmol/ml Harz (Biotin); 3 mg/ml (Strep-tag™II-Bindung)
Verpackungsmenge 20 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke.