Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™-Protein als lyophilisiertes Pulver
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Beschreibung
Strep-Tactin™ ist eine Streptavidin-Variante, die zur Beschichtung verschiedener Oberflächen eingesetzt werden kann.Sie ist für die Bindung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen optimiert, behält aber die Fähigkeit bei, biotinylierte Ziele zu erfassen.Daher kann es für Assay-Entwicklung und Proteinwechselwirkungsstudien verwendet werden, einschließlich Experimenten wie der Nähe-abhängigen Biotin-Identifizierung (BioID).
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | > 50 nmol/mg |
| Form | Lyophilisiert |
| Menge | 5 mg |