Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50 %ige Suspension
Artikelnummer. 12866446 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 12866446
Marke: IBA Lifesciences 21206025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird zur Reinigung rekombinanter Strep-tag™ Proteine unter Schwerkraftfluss und Niederdruck oder FPLC verwendet
  • Strep-Tactin™Superflow™ ist eine 6 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich zur Aufreinigung von Strep-tag™II- oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Verpacken einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-iger Suspension erforderlich.  
Spezifikation
Menge 50 ml
Stabilität 6 Monate nach Versand.
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen Biotin: >300 nmol/ ml Harz
Produkttyp 50%ige Lösung
Nur für Forschungszwecke.