Learn More
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungspatrone
Artikelnummer. 15312026 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15312026 1 x 5 ml 5 Milliliter
15392016 1 x 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15312026 Lieferant IBA Lifesciences GmbH Lieferanten-Nr. 21238001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die IBA GmbH™ Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungskassette ist eine zuverlässige Reinigung von Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt mit unübertroffener Reinheit und Bioaktivität.
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungskassette ist eine zuverlässige Aufreinigung von Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt mit unübertroffener Reinheit und Bioaktivität.
Spezifikation
Produkttyp Kartusche mit hoher Kapazität
Menge 1 x 5 ml
Säulentyp High Capacity Cartridge
Nur für Forschungszwecke.