Learn More
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungspatrone
Artikelnummer. 15392016 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15392016 1 x 1 ml 1 Milliliter
15312026 1 x 5 ml 5 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15392016
Marke: IBA Lifesciences GmbH 21237001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die IBA GmbH™ Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungskassette ist eine zuverlässige Reinigung von Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt mit unübertroffener Reinheit und Bioaktivität.
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungskassette ist eine zuverlässige Aufreinigung von Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt mit unübertroffener Reinheit und Bioaktivität.
Spezifikation
Produkttyp Kartusche mit hoher Kapazität
Menge 1 x 1 ml
Säulentyp High Capacity Cartridge
Nur für Forschungszwecke.