Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungspatrone
Artikelnummer. p-7230463 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17245794
Marke: IBA Lifesciences 21239001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Strep-Tactin™ Superflow™ Kassette mit hoher Kapazität ist eine HPLC/FPLC-Kassette zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
  • Strep-Tactin™ Superflow™ Kassetten mit hoher Kapazität enthalten eine 6%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen mit HPLC/FPLC-Geräten wie z. B. Äkta™ Systemen (Cytiva) eignet.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™ Superflow™ hat Strep-Tactin™ Superflow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™, was zu einer 3- bis 5-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
Spezifikation
Support-Typ 6% Agarose, vernetzt
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Menge 1 x 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC/FPLC
Ziel Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II
Typ Hohe Kapazität
Format Vorverpackte Kassette
Nur für Forschungszwecke.