Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säule
Artikelnummer. 17227750 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.3 mL
1 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17227750 1 mL 1 Stück
17287590 0.3 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17227750 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 66310001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schwerkraftflusssäule für Traceless Affinty Cell Selection und Exosomisolierung
  • Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen enthalten mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™beschichtete Agarose-Makrobeads.
  • Eine spezielle Vernetzung ermöglicht den Einsatz für Zellisolierungs- und Depletionsansätze.
  • Sie wurden für die säulenbasierte Traceless Affinty Cell Selection (Fab-TACS™/Nano-TACS™) entwickelt.
  • Bei diesem Ansatz werden zu Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) oder Nanokörpern (Nano-Streps) fusionierte Fab-Fragmente an Strep-Tactin™ auf der Agarosematrix gebunden.
  • Nach der spezifischen Erfassung von Zellen werden Fab-/Nano-Streps durch Zugabe von Biotin aus der Strep-Taktin™-Agarose freigesetzt.
  • Auf diese Weise werden die Zellen für weitere nachgelagerte Anwendungen eluiert.
  • Dasselbe Prinzip gilt für die Exosomisolierung (Fab-TACS™ für Exosome).
  • Alternativ zu Fab-Streps/Nano-Streps lassen sich Säulen mit Twin-Strep-markierten, dethiobiotinylierten oder biotinylierten Antikörpern laden (irreversible Bindung).
  • Dadurch eignen sich Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen auch für die negative Zellselektion bzw. Depletion.
Spezifikation
Zusammensetzung Vorgepackt in Puffer, pH-Wert 8: 100 mM Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % Natriumazid
Support-Typ Quervernetzte Agarose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Affinitätsschromatographiezelle oder Exosomisolierung
Kapazität (metrisch) 1 mL
Nur für Forschungszwecke.