Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Column
Artikelnummer. p-7230524 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 mL
10 ml
5 x 0,2 ml
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 16604734
Marke: IBA Lifesciences 25031005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schwerkraftflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ Säulen mit hoher Kapazität enthalten eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen über Schwerkraftfluss eignet.
  • Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (>95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ hat Strep-Tactin™XT 4Flow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™XT, was zu einer 2-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
  • Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferaufbringung zu verkürzen, wird die Verwendung der Aufbringungshilfe WET FRED empfohlen.
Spezifikation
Matrix 4 % Agarose, vernetzt
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Menge 5 x 0,2 ml
Ziel Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II
Format Vorverpackte Schwerkraft-Durchflusssäule