Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Starter Kit
Artikelnummer. 16660854 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16660854 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16660854 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 25998000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Strep-Tactin™XT 4Flow™ Starter Kit enthält alle Reagenzien, die für die Aufreinigung und den Nachweis von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen erforderlich sind.
  • Das Strep-Tactin™XT 4Flow™ Starter Kit enthält alle notwendigen Reagenzien für die Aufreinigung und den Nachweis von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen.
  • Es bietet eine Strep-Tactin™XT 4Flow™ Säule, Puffer W, Puffer BXT und Puffer XT-R für die Aufreinigung sowie Strep-Tactin™ HRP für den anschließenden Nachweis mittels Western Blot.
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ Säulen enthalten eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT.
  • Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (>95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
  • Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferaufbringung zu verkürzen, wird die Verwendung der Aufbringungshilfe WET FRED empfohlen.
Spezifikation
Matrix 4 % Agarose, vernetzt
Menge 1 Kit
Nur für Forschungszwecke.