Learn More
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ XT-beschichtete Mikrotiterplatte
Artikelnummer. 17812628 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17812628 Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17812628 Lieferant IBA Lifesciences™ Lieferanten-Nr. 25101001
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige 96-Well-Mikrotiterplatte für Assay-Anwendungen
Aufgrund der hohen Spezifität und Affinität (nM-pM) der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ XT, Strep-tag™ II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine können auch aus komplexen Gemischen selektiv und stabil isoliert werden. Die interessierenden Biomoleküle werden den Interaktionspartnern auf einheitliche Weise präsentiert, was zu zuverlässigen und reproduzierbaren Analysen führt.
  • Gebrauchsfertige, mit Strep-™ Tactin XT beschichtete Mikrotiterplatte (12 x 8-Well-Streifen) für Ligandenbindungsassays, Immunassays, Enzymassays oder diagnostische Assays unter Hochdurchsatzbedingungen.
  • Das Festphasenformat mit mehreren Wells ist mit Standard-Mehrkanalpipetten und automatischen Plattenlesegeräten kompatibel.
  • Twin-Strep-tag™ Die mit bakterieller alkalischer Phosphatase (97 kDa) bestimmte Bindungskapazität des Fusionsproteins beträgt 4 pmol für 200 μL Inkubationsvolumen.
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Array 12 x 8
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material Kunststoff
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Strep-TactinXT
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Nur für Forschungszwecke.