Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT-Konjugat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16431475 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
DY-488
DY-549
DY-649
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 16431475
Marke: IBA Lifesciences 21565050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA Lifesciences GmbH Proteinnachweis mit Strep-Tactin™ Konjugaten, die für den Nachweis von Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ in Immunfluoreszenz und FACS entwickelt wurden.
Strep-Tactin™XT ist eine Streptavidin-Variante, die mit hoher Affinität und Spezifität an den Strep-Tag™II und den Twin-Strep-Tag™ bindet.
Es ist als Konjugat mit Fluoreszenzfarbstoffen (DY-488, DY-549, DY-649) für den schnellen und gezielten Nachweis von N-terminalen, C-terminalen sowie intern markierten Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie erhältlich.
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,10 mL
Konzentration 0,5 mg/mL
Zusammensetzung Strep-Tactin™XT konjugiert mit DY-549
Kitinhalt Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Inhalt und Lagerung Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Menge 50 μg
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, FACS, Western Blot, Immunfluoreszenz
Ziel Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
Typ Rekombinantes Protein
Marker oder Farbstoff DY-549