Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Spin-Säulen-Kit
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- ™Das Strep-Tactin XT Spin-Säulen-Kit enthält alle notwendigen Reagenzien für die Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen aus kleinen Proben.
- Es bietet Puffer W, Puffer BXT, 25 Spin-Säulen und Empfängerröhrchen.
- Spin-Säulen sind mit getrocknetem Polymethacrylat gefüllt, einem synthetischen Material in Verbindung mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, und sind mit herkömmlichen Mikrozentrifugen kompatibel, was eine schnelle, parallele Verarbeitung mehrerer Proben ermöglicht.
- Mit einer Säule bis zu 400 µg m-Cherry-Strep-tag™II (28 kDa) kann unter physiologischen Bedingungen in weniger als 10 Minuten gereinigt werden.
- Vor der Anwendung müssen die Spin-Säulen erneut hydratisiert und mit Puffer W aktiviert werden
- Im Gegensatz zu Agarose-Harzen sind pflanzliche Zellkomponenten wie Chlorophyll nicht unspezifisch durch das Harz gebunden, was das Strep-Tactin™XT Spin-Säulen-Kit zu einer günstigen Alternative macht.
- Beachten Sie, dass die Spin-Säulen nicht wiederverwendbar sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | Spin-Säulen, Auffangröhrchen, Wasch- und Elutionspuffer, Aufreinigungsprotokoll |
| Menge | 1 Kit |
Nur für Forschungszwecke.