Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Superflow™ 50 %ige Suspension
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
- Für die effiziente Aufreinigung rekombinanter Strep-tag™ II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss und niedrigem Druck bzw. FPLC
- Strep-Tactin™ XT hat eine höhere Affinität für Strep-tag™- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteine als herkömmliches Strep-Tactin™
- Dynamisches Bindungsvermögen: 5,7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Typ | Harz- |
Nur für Forschungszwecke.