Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Superflow™ 50 %ige Suspension
Artikelnummer. 15533077 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
20 ml
50 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15533077 1000 ml 1000 Milliliter
15513077 20 ml 20 Milliliter
15523077 50 ml 50 Milliliter
15583756 4 ml 4 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 15533077
Marke: IBA Lifesciences 24010500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ Strep-Tactin™XT Superflow™ 50 %ige Suspension kann verwendet werden, um Ihre eigenen Säulen für die Proteinreinigung zu packen.
  • Für die effiziente Aufreinigung rekombinanter Strep-tag™ II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss und niedrigem Druck bzw. FPLC
  • Strep-Tactin™ XT hat eine höhere Affinität für Strep-tag™- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteine als herkömmliches Strep-Tactin™
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 5,7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Typ Harz-
Nur für Forschungszwecke.