Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Superflow™ 50 %ige Suspension
Artikelnummer. 15583756 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
20 ml
50 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15583756 4 ml 4 Milliliter
15513077 20 ml 20 Milliliter
15523077 50 ml 50 Milliliter
15533077 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15583756 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 24010002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ Strep-Tactin™XT Superflow™ 50 %ige Suspension kann verwendet werden, um Ihre eigenen Säulen für die Proteinreinigung zu packen.
  • Für die effiziente Aufreinigung rekombinanter Strep-tag™ II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss und niedrigem Druck bzw. FPLC
  • Strep-Tactin™ XT hat eine höhere Affinität für Strep-tag™- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteine als herkömmliches Strep-Tactin™
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 5,7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 ml
Typ Harz-
Nur für Forschungszwecke.