Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Superflow™ Kartusche
Artikelnummer. 15583077 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15583077
Marke: IBA Lifesciences 24021001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ Kartusche für eine zuverlässige Reinigung von Strep-tag™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt und mit hoher Affinität und unübertroffener Reinheit.
  • Zur Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™ Proteinen in einem Schritt mit HPLC oder FPLC
  • Für die Verwendung mit Chromatographie-Workstations mit 10 bis 32 Verbindungen (bitte beachten Sie, dass Sie keine Adapter für HPLC und Ä KTA benötigen)
  • Sie können durch Verwendung gängiger Adapter für Kartuschen auch mit anderen Arbeitsplätzen, Spritzen oder Peristaltikpumpen betrieben werden
  • Kartuschengehäuse sind druckfest bis 3 bar, die Kartuschen können mit einem Durchflussbegrenzer verwendet werden
  • Die Kartuschen können für größere Kapazität in Reihe geschaltet werden
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 5.7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-tag™ (28kDa).
Spezifikation
Bindungsvermögen 5.7 mg Protein/ml Harz
Kapazität (metrisch) 1 x 1 ml
Menge 1 Kassette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung
Ausreichend für Chromatographie-Workstations mit 10 bis 32 Anschlüssen
Nur für Forschungszwecke.