Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ hohe Kapazität
Artikelnummer. p-7139075 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
20 mL
50 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15709438
Marke: IBA Lifesciences 24030025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ High Capacity Reliable ist eine zuverlässige Reinigung von Strep-tag™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt und mit hoher Affinität und unübertroffener Reinheit.
  • Für die effiziente Aufreinigung rekombinanter Strep-tag™ II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss und niedrigem Druck bzw. FPLC
  • Strep-Tactin™ XT mit hoher Kapazität kombiniert eine hohe Affinität für Strep-tag™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine mit einer hohen Proteinbindungskapazität
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 15 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Typ High Capacity Resin
Nur für Forschungszwecke.