Learn More
Cytiva StrepTactin™ Sepharose™ Hochleistungsmedium
Artikelnummer. 10762827 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10762827 50 ml 50 Milliliter
10636895 10 ml 10 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10762827
Marke: Cytiva 28935600
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Milde Reinigungsbedingungen erhalten die Antigenität und Funktion. Cytiva StrepTactin Sepharose Hochleistungsmedien werden für die robuste, hochauflösende Aufreinigung von Strep II-markierten Proteinen verwendet.
  • Medium mit hohem Bindungsvermögen für hohes Auftrennungsvermögen, punktgenaue Peaks und reproduzierbare Aufreinigungen
  • Physiologische Bedingungen und eine sanfte Elution erhalten die Aktivität des Zielproteins
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Leicht hochzuskalieren und einfach mit 0.5 M NaOH zu regenerieren
  • Kann bequem mit einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
  • Matrix: feste, hochvernetzte 6 %ige Agarose
  • Durchschn. Partikelgröße: 34μm
  • Dynamische Bindungskapazität (Proteinabhängig): ca:. 6 mg Strep(II)-getaggtes Protein/ml Medium
  • Kompatibilität: stabil bei allen herkömmlich verwendeten Puffern, 0.5 M NaOH (Regenerierung und Reinigung), Reduktionsmitteln, Vergällungsmitteln und Reinigungsmitteln
  • pH-Stabilität: >7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp StrepTactin Sepharose HP Medium
Menge 50 ml
Flussrate 300 cm/h
Ligandentyp StrepTactin (∼5 mg StrepTactin/ml Medium)
pH-Bereich 7
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Strep(II)-markierten rekombinanten Proteinen zu hoher Reinheit in Konzentraten und kleinen Volumen mittels Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
Matrix Strep-Tactin Sepharose
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StrepTactin Sepharose High Performance, 50 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol