Learn More
IBA Lifesciences Streptamer™ CD3/CD28-Kit für T-Zellexpansion
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
- CD3 Fab-Strep für T-Zellexpansion und CD28 Fab-Strep für T-Zellexpansion sollten bei -90 bis -60 °C gelagert werden.
- Strep-Tactin™ Multimer für die T-Zellexpansion sollte bei 2 bis 8 °C gelagert werden.
- Kein Produkt ist gemäß (EU) Nr. 1272/2008 [CLP] als gefährlich eingestuft.
- Das Kit eignet sich für die Stimulation von insgesamt 1.6 x 107 Zellen.
- Nach dem Mischen der einzelnen Reagenzien, wodurch der aktivierende Komplex entsteht, ist die Mischung 3 Monate lang bei 2 bis 8 °C stabil, ohne ihre Funktionalität zu verlieren.
- Alle Komponenten sind steril, gefiltert und enthalten keine Konservierungsmittel.
- Bitte unter sterilen Bedingungen handhaben.
- Es handelt sich um nicht-magnetische lösliche Proteinkomplexe, die durch die Multimerisierung von α-CD3- und α-CD28 Fab-Streps mit einem Strep-Tactin™ Multimer erzeugt werden
- Sie sind vollständig reversible Reagenzien, d. h. Sie können durch Zugabe von Biotin aus den Zellen entfernt werden, wodurch das Ausmaß der Stimulation/Expansion genau kontrolliert werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 x 160 μl |
| Kitinhalt | 160 μl CD3 Fab-Strep, 160 μl CD28 Fab-Strep, 160 μl Strep-Tactin™ Multimer |
| Menge | 3 x 160 μL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | T-Zellexpansion von1.6 x 107 Zellen |