Learn More
IBA Lifesciences Streptamer™ CD3/CD28-Vormischung für T-Zellexpansion
Artikelnummer. 15633988 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 480 μ l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15633988 Fassungsvermögen: 480 μ l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15633988 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 68901000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Streptamer™ CD3/CD28 Vormischung für die T-Zellen-Expansion ist für die reversible CD3- und CD28-Rezeptor-spezifische Zellaktivierung/-expansion mit der Streptamer™ Technologie vorgesehen.
  • Für insgesamt 1.6 x 107 Zellen
  • Das Fläschchen enthält CD3 Fab-Strep, CD28 Fab-Strep und multimerisches Strep-Taktin™ für die Zellexpansion, vorgemischt und gebrauchsfertig, in einem Gesamtvolumen von 480 μl
  • Mit diesem gebrauchsfertigen Reagenz profitieren Sie von einem schnellen Protokoll
  • Die Multimere können durch Zugabe von D-Biotin aus den Zellen entfernt werden
  • In sterilem PBS suspendiert
  • Produkt gemäß (EU) Nr. 1272/2008 [CLP] ist nicht als gefährlich eingestuft.
  • Die Lösung ist steril gefiltert und enthält keine Konservierungsstoffe
  • Bitte unter sterilen Bedingungen handhaben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 μ l
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) For stimulation of 1.6 x 107 cells