Learn More
IBA Lifesciences Streptamer™ Standardlösungsset
Artikelnummer. 15260608 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml Waschpuffer, 1 ml Stammlösung
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15260608
Marke: IBA Lifesciences 65603005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das IBA Lifesciences™ Streptamer™ Lösungsset Standard ist für die Reinigung und Dissoziation konzipiert.
  • Enthält 50 ml Streptamer™ Waschpuffer (Puffer IS, 10x)
  • Enthält 1 ml D-Biotin-Stammlösung für die Streptamer™ Technologie
  • Beide Lösungen sind steril, gefiltert und enthalten keine Konservierungsmittel.
  • Bitte unter sterilen Bedingungen handhaben
Spezifikation
Enthält Waschpuffer und D-Biotin-Lagerlösung
Menge 50 ml Waschpuffer, 1 ml Stammlösung