Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 405 conjugate
Descripción
Unser Streptavidin, Alexa Fluor 405 Konjugat ist eine helle, photostabile Sonde mit Anregungs-/Emissionsmaxima von 402 und 421 nm. Streptavidin ist ein nicht glykosyliertes Biotin-bindendes Protein, das aus Bakterien isoliert ist und einen nahezu neutralen isoelektrischen Punkt hat. Es wird häufig verwendet, um biotinylierte Sonden zu erkennen, da es angeblich weniger unspezifische Bindungen aufweist als das glykosylierte, biotinbindende Protein Avidin.
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle Alexa Fluor™ Streptavidin- und Avidin-Konjugate an.
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle Alexa Fluor™ Streptavidin- und Avidin-Konjugate an.
Especificaciones
Especificaciones
| Konjugat | Alexa Fluor 405 |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse |
| Menge | 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen Streptavidin Alexa Fluor™ 405 Konjugat. Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C und vor Licht geschützt lagern. |
| Anregung/Emission | 402/421 |
| Durchflusszytometer-Laserlinien | 405 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Fest |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Mostrar más |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?